Learn More
Nabertherm™ Four tubulaire horizontal de type fendu série RSH 1100 avec régulateur P580
La conception de type fendue facilite le changement de tube de travail.Elle permet un échange confortable de divers tubes de travail.
6980.00€ - 13120.00€
Spécification
Type de contrôleur | P580 |
---|---|
max. (métrique) | Jusqu’à 1 100°C |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17328159
|
Nabertherm™
RS252W2AN3 |
50 mm | 500 mm |
6980.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17368159
|
Nabertherm™
RS322W2AN3 |
120 mm | 500 mm |
8550.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17308169
|
Nabertherm™
RS382W2AN3 |
80 mm | 500 mm |
8300.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17348169
|
Nabertherm™
RS422W2AN3 |
120 mm | 750 mm |
10690.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17388169
|
Nabertherm™
RS472W2AN3 |
170 mm | 750 mm |
11900.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17328179
|
Nabertherm™
RS482W2AN3 |
80 mm | 750 mm |
10240.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17368179
|
Nabertherm™
RS522W2AN3 |
120 mm | 1000 mm |
11460.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17308189
|
Nabertherm™
RS572W2AN3 |
170 mm | 1000 mm |
13120.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Température maximale :1100°C
- Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée
- Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
- Thermocouple de type N
- La conception fendue permet d’insérer facilement le tube de travail
- Tube de travail en matériau C530 livré avec bouchons en fibres pour le fonctionnement sous air
- Les éléments chauffants logés sur des supports tubulaires assurent un rayonnement libre
- Appareillage de connexion et unité de commande intégrés dans la carcasse du four
- Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
- Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
P580 | |
Jusqu’à 1 100°C |