Learn More
Buerkle™ Vis en spirale pour échantillonneur PowerProof™
Code produit. p-8002771 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 cm
90 cm
À utiliser avec (application):
PowderProof pour granulés de 2 à 4 mm de diamètre
PowderProof pour granulés de 2 à 4 mm de diamètre.
Conditionnement:
1 pièce
Product Code. 11827383
Brand: Buerkle™ 53020311
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
La vis en spirale Buerkle™ pour échantillonneur PowderProof™ est une pièce de rechange à utiliser avec l’échantillonneur Buerkle™ PowderProof™.
  • Pièce de rechange pour échantillonneur Buerkle™ PowderProof™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Vis à spirale
Matériau Acier inoxydable (V4A)
À utiliser avec (application) PowderProof pour granulés de 2 à 4 mm de diamètre.
Longueur (métrique) 30 cm