Learn More
Nitritex™ Cahier A4 à spirale pour salle blanche
Code produit. 15288188
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 15288188
Marque: Nitritex™ BNBCA4L
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les cahiers à spirale pour salle blanche BioClean sont le choix idéal pour une utilisation en salles blanches. Les cahiers sont en papier pour salle blanche sans latex, faiblement pelucheux, résistant à la chaleur et les couvertures translucides à spirale sont en PP faiblement pelucheux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Certifications/Conformité ISO 9001:2015
Type de produit Cahier A4 à spirale pour salle blanche
Quantité Toutes tailles : Deux carnets dans un triple emballage, chaque carnet dans un double emballage individuel.