Learn More
MP Biomedicals™ SPINeasy™ PCR Purification and Gel Extraction Kit
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
:
Isolation Technology: Spin Column
Description
- The SPINeasy PCR Purification and Gel Extraction Kit is a silica -membrane spin column kit that enables quick and convenient DNA clean up from various enzymatic reactions, such as PCR and restriction digestion, as well as isolation and purification of DNA fragments from agarose gels.
- Up to 23 µg of DNA of molecular weight ranging from 100 bp to 20 kb can be purified through a quick and simple process from most grades of agarose gels with expected recovery of 85%.
- Purified DNA is immediately ready for routine molecular biology applications.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Store at Room Temperature, Dry Environment |
| Comprend | 50 mL Binding Buffer PG, 6 mL Wash Buffer PG, 10 mL Elution Buffer PG, 50 x Column PG with collection tubes |
| Nbre de réactions | 50 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- SPINeasy PCR Purification and Gel Extraction Kit, 50 preps
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Guanidine Thiocyanate
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.