Learn More
Corning™ Concentrateurs pour ultrafiltration Spin-X™
GREENER_CHOICE
Code produit. 11373795 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
MWCO:
100 kDa
10 kDa
30 kDa
50 kDa
5 kDa
Quantité:
12 / boîte
25 / boîte
Volume (métrique):
500 μl
6 ml
20 ml
Zone de filtration:
0,5 cm2
2,5 cm2
6 cm2
Conditionnement:
12 pièces
25 pièces
Code produit. 11373795
Marque: Corning™ 431486
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Dispositifs d’ultrafiltration jetables à usage unique avec membranes en polyéthersulfone (PES) pour la concentration centrifuge et / ou la purification des fluides biologiques et des solutions aqueuses
Les concentrateurs centrifuges Spin-X UF offrent une procédure simple en une étape pour concentrer ou dessaler des protéines et d’autres biomolécules avec une récupération d’au moins 90 %.
  • La forme verticale de la membrane et la chambre de filtration à canal mince réduisent l’encrassement de la membrane et garantissent une concentration rapide, même avec les solutions chargées en particules.
  • Les membranes en polyéthersulfone (PES) à faible liaison sont disponibles en cinq seuils de rétention des molécules (MWCO) : 5 000, 10 000, 30 000, 50 000 et 100 000 pour répondre à tous vos besoins de concentration. Choisissez un MWCO inférieur de moitié ou du tiers à la protéine à concentrer.
  • Le MWCO et les graduations sont imprimés sur le côté du tube du concentrateur pour éviter les erreurs.
  • Les concentrateurs Spin-X UF 6 et 20 peuvent être utilisés avec des rotors à godets oscillants ou à angle fixe. Les concentrateurs Spin-X UF 500 nécessitent des rotors à angle fixe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau du bouchon PP
Couleur blanc
Type de filtre Filtre pour centrifugeuse
À utiliser avec (équipement) Rotor à godets oscillants, rotor à angles fixes
Matériau PES
Matériau (membrane) PES
MWCO 100 kDa
Zone de filtration 2,5 cm2
À utiliser avec (application) Concentration, dessalage des protéines, enzymes, anticorps monoclonaux et immunoglobulines, élimination des amino-acides et nucléotides marqués, préparation des échantillons pour HPLC, déprotéinisation des échantillons, récupération de biomolécules à partir de surnageants de culture cellulaire, lysats
Quantité 25 / boîte
Type Concentrateur pour ultrafiltration
Volume (impériale) de travail 0,2 oz.
Volume (métrique) 6 ml
Volume (métrique) de travail 6 mL
Hauteur (impériale) 4,8 in
Hauteur (métrique) 12,2 cm
Diamètre (impériale) 0,66 in
Diamètre (métrique) 1,7 cm