Learn More
Corning™ Concentrateurs pour ultrafiltration Spin-X™
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
MWCO:
100 kDa
10 kDa
30 kDa
50 kDa
5 kDa
Quantité:
12 / boîte
25 / boîte
Volume (métrique):
500 μl
6 ml
20 ml
Zone de filtration:
0,5 cm2
2,5 cm2
6 cm2
Förpackningsstorlek
12 pièces
25 pièces
Beskrivelse
Les concentrateurs centrifuges Spin-X UF offrent une procédure simple en une étape pour concentrer ou dessaler des protéines et d’autres biomolécules avec une récupération d’au moins 90 %.
- La forme verticale de la membrane et la chambre de filtration à canal mince réduisent l’encrassement de la membrane et garantissent une concentration rapide, même avec les solutions chargées en particules.
- Les membranes en polyéthersulfone (PES) à faible liaison sont disponibles en cinq seuils de rétention des molécules (MWCO) : 5 000, 10 000, 30 000, 50 000 et 100 000 pour répondre à tous vos besoins de concentration. Choisissez un MWCO inférieur de moitié ou du tiers à la protéine à concentrer.
- Le MWCO et les graduations sont imprimés sur le côté du tube du concentrateur pour éviter les erreurs.
- Les concentrateurs Spin-X UF 6 et 20 peuvent être utilisés avec des rotors à godets oscillants ou à angle fixe. Les concentrateurs Spin-X UF 500 nécessitent des rotors à angle fixe.
Tekniske data
Tekniske data
| Matériau du bouchon | PP |
| Couleur | blanc |
| Type de filtre | Filtre pour centrifugeuse |
| À utiliser avec (équipement) | Rotor angulaire fixe |
| Matériau | PES |
| Matériau (membrane) | PES |
| MWCO | 100 kDa |
| Zone de filtration | 0,5 cm2 |
| À utiliser avec (application) | Concentration, dessalage des protéines, enzymes, anticorps monoclonaux et immunoglobulines, élimination des amino-acides et nucléotides marqués, préparation des échantillons pour HPLC, déprotéinisation des échantillons, récupération de biomolécules à partir de surnageants de culture cellulaire, lysats |
| Quantité | 25 / boîte |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion