Learn More
Corning™ Concentrateurs pour ultrafiltration Spin-X™
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
MWCO:
100 kDa
10 kDa
30 kDa
50 kDa
5 kDa
Quantité:
12 / boîte
25 / boîte
Volume (métrique):
500 μl
6 ml
20 ml
Zone de filtration:
0,5 cm2
2,5 cm2
6 cm2
Conditionnement:
12 pièces
25 pièces
Description
Les concentrateurs centrifuges Spin-X UF offrent une procédure simple en une étape pour concentrer ou dessaler des protéines et d’autres biomolécules avec une récupération d’au moins 90 %.
- La forme verticale de la membrane et la chambre de filtration à canal mince réduisent l’encrassement de la membrane et garantissent une concentration rapide, même avec les solutions chargées en particules.
- Les membranes en polyéthersulfone (PES) à faible liaison sont disponibles en cinq seuils de rétention des molécules (MWCO) : 5 000, 10 000, 30 000, 50 000 et 100 000 pour répondre à tous vos besoins de concentration. Choisissez un MWCO inférieur de moitié ou du tiers à la protéine à concentrer.
- Le MWCO et les graduations sont imprimés sur le côté du tube du concentrateur pour éviter les erreurs.
- Les concentrateurs Spin-X UF 6 et 20 peuvent être utilisés avec des rotors à godets oscillants ou à angle fixe. Les concentrateurs Spin-X UF 500 nécessitent des rotors à angle fixe.
Spécification
Spécification
| Matériau du bouchon | PP |
| Couleur | blanc |
| Type de filtre | Filtre pour centrifugeuse |
| À utiliser avec (équipement) | Rotor angulaire fixe |
| Matériau | PES |
| Matériau (membrane) | PES |
| MWCO | 30 kDa |
| Zone de filtration | 0,5 cm2 |
| À utiliser avec (application) | Concentration, dessalage des protéines, enzymes, anticorps monoclonaux et immunoglobulines, élimination des amino-acides et nucléotides marqués, préparation des échantillons pour HPLC, déprotéinisation des échantillons, récupération de biomolécules à partir de surnageants de culture cellulaire, lysats |
| Quantité | 25 / boîte |
| Afficher plus |