Learn More
Gilac™ Spill Tray
Spill Tray allows you to store your small containers in a confined space.
9.25€ - 30.85€
Spécification
Matériau | HDPE |
---|---|
Type | Utility Tray |
Autoclavable | Non autoclavable |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17978411
|
Gilac™
G154321-3 |
5 L | Blanc |
9.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
17968721
|
Gilac™
G154421-3 |
8 L | Blanc |
12.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17948471
|
Gilac™
G154521-3 |
10 L | Blanc |
15.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17968621
|
Gilac™
G119577-3 |
12 L | Gris |
17.90€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17938711
|
Gilac™
G179477-3 |
15 L | Gris |
20.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17998581
|
Gilac™
G119777-3 |
25 L | Gris |
30.85€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Allows you to store your small containers in a confined space.
- Rounded corners for easier cleaning.
- Machine washable.
- Other colors available on request.
- To choose the right size of spill tray, follow the legal requirements*in force: The storage of any liquid likely to create water or soil pollution is associated with a retention capacity whose volume is equal to the greater of the following two values:
- 100% of the capacity of the largest container,
- 50% of the capacity of the associated containers.
* The order of 19 July 2011 (Article 3) amending the order of 4 February 1998 (Article 10) on the prevention of accidental risks in installations classified for environmental protection subject to authorisation.
Spécification
HDPE | |
Utility Tray | |
Non autoclavable |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gilac™ Spill Tray