Learn More
Buerkle™ Plateau de rétention de laboratoire
Code produit. p-8002769
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
3 l
5 l
10 L
21 L
39 l
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10130501
Marque: Buerkle™ 42011318
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Convient aux substances agressives dangereuses pour l’environnement, les travaux de laboratoire, comme plateau de gravure, porte-instruments, plateau de médicaments, outil de développement photographique, plateau de présentation des échantillons ou des denrées alimentaires. Les plateaux de rétention de laboratoire Buerkle™ peuvent être imbriqués lorsqu’ils sont vides et sont durables, incassables et résistants à la flexion.
Ces plateaux de laboratoire sont pratiques et polyvalents. Ils peuvent être imbriqués lorsqu’ils sont vides et sont durables, incassables et résistants à la flexion. Convient également comme plateau de rétention pour substances agressives dangereuses pour l’environnement, pour les travaux de laboratoire, comme plateau de gravure, porte-instruments, plateau de médicaments, outil de développement photographique, plateau de présentation des échantillons ou des denrées alimentaires.
  • Polypropylène, blanc
  • Fabriqués par moulage par injection, et non par emboutissage profond
  • Les plateaux peuvent être emboîtés
  • Ne conviennent pas aux armoires à température contrôlée ou aux lave-vaisselles
  • Résistance à la température jusqu’à +60°C (brièvement jusqu’à +80°C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1 l
Dimensions (L x l) 140 x 190 mm (base)
Dimensions (L x l x H) 180 x 230 x 42 mm
Couleur Blanc
Hauteur (métrique) 42 mm (bord extérieur)
Longueur (métrique) 130 mm (base intérieure), 140 mm (base extérieure), 180 mm (bord extérieur)
Matériau Polypropylène
Type Plateau de laboratoire
Largeur (métrique) 180 mm (base intérieure), 190 mm (base extérieure), 230 mm (bordure extérieure)
Forme Rectangulaires
Autoclavable Not Autoclavable
Stérilité Non-sterile