Learn More
Buerkle™ Ensemble de plateaux en polypropylène à emboîter
Utilisez l’ensemble de plateaux en PP à emboîter Buerkle™ dans votre laboratoire. Cet ensemble de plateaux ne convient pas aux armoires à température contrôlée ni aux lave-vaisselles et résiste à des températures allant jusqu’à +60°C (brièvement jusqu’à +80°C.)
Marque:  Buerkle™ 4201-0100
166.67 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11941651
  • 190.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Disponibles en ensemble de 4 ou 6 plateaux ;
  • Polypropylène, blanc
  • Fabriqués par moulage par injection
  • Les plateaux peuvent être emboîtés
Spécification
Spécification
39 l
Ensemble de 6 plateaux imbriqués
120 mm, 140 mm, 160 mm, 65 mm, 75 mm
Polypropylène
310 mm, 370 mm, 520 mm, 634 mm, 846 mm
1,65 po., 2,55 po., 2,95 po., 4,72 po., 5,51 po., 6,29 po.
12,2 po., 14,56 po., 20,47 po., 24,96 po., 33,3 po., 9,05 po.
180 x 230 x 42 mm, 250 x 310 x 65 mm, 310 x 370 x 75 mm, 420 x 520 x 120 mm, 534 x 634 x 140 mm, 648 x 846 x 160 mm
Blanc
250 mm, 310 mm, 420 mm, 534 mm, 648 mm
Ensemble de plateaux de laboratoire
21 po, 25,51 po, 7,08 po, 9,84 po, 12 po, 16,53 po.
Rectangulaires