missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sphingosine-1-phosphate Antibody (Expression DD patent anti-SIP) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-28683JF635
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Sphingosine-1-phosphate Monoclonal antibody specifically detects Sphingosine-1-phosphate in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spécification
| Sphingosine-1-phosphate | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 635 | |
| CD363, CD363 antigen, CHEDG1, D1S3362, ECGF1, EDG1, EDG-1, Endothelial differentiation G-protein coupled receptor 1, endothelial differentiation, sphingolipid G-protein-coupled receptor, 1, S1P receptor 1, S1P receptor Edg-1, s1p1, sphingosine 1-phosphate receptor 1, sphingosine 1-phosphate receptor EDG1, Sphingosine 1-phosphate receptor Edg-1, sphingosine-1-phosphate receptor 1 | |
| Sphingosine-1-phosphate | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Expression DD patent anti-SIP | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu