Learn More
Waters SPHERISORB PHENYL HPLC COL umN 5µm. 15cm X 4.6mm
Marque:  Waters PSS830813
Encompass
SPHERISORB PHENYL HPLC COL umN 5µm. 15cm X 4.6mm
Code produit. 10015280
  • 870.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.