Learn More
KGW Isotherm™ Flacons Dewar sphériques
Code produit. p-8005907
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
5 l
10 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10517901
Marque: KGW Isotherm™ 1294
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
  • Dewar de transport sphérique col étroit
  • Manteau en aluminium lisse avec poignée et couvercle isolant
  • Ampoule intérieure de forme sphérique
  • Dewar alu martelé
Spécification
Diamètre (métrique) externe 330mm
Hauteur (métrique) intérieure 380mm
Hauteur (métrique) 480mm
Capacité (métrique) 10 000 ml