missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ Kit de flacons poly-vial de petite taille

Moud les tissus mous végétaux et animaux et élimine la contamination par les métaux

Marque:  Cole-Parmer™ 6761

Code produit. 15390472

Quantité Prix
1 465.00€ / 1 kit
5 406.88€ / 1 kit
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier


Includes: Un impacteur encapsulé en polycarbonate de petite taille 6761P, deux bouchons d’extrémité en polycarbonate de petite taille 6761E et un paquet de cylindres centraux en polycarbonate de petite taille 6751C4
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Le kit de flacons poly-vial de petite taille contient tout le nécessaire pour créer un flacon pour broyage complet plus trois cylindres centraux de rechange en polycarbonate.

  • Broie un échantillon à la fois dans le Freezer/Mill 6775
  • Broie quatre échantillons à la fois dans le Freezer/Mill de grande taille lorsqu’il est associé à l’adaptateur multi-flacons 6806
  • Capacité de broyage des échantillons : 0,5 à 4 g (0,5 à 4,0 ml)
  • Résiste à la température de l’azote liquide
  • Le flacon de broyage fermé empêche la contamination croisée des échantillons, retient les produits volatils et contrôle les échantillons dangereux ou critiques
  • Le cylindre central en plastique transparent permet un contrôle visuel de l’avancée du broyage

  • Cylindres centraux en polycarbonate jetables
  • Les bouchons d’extrémité, l’impacteur et les cylindres centraux en polycarbonate peuvent être nettoyés avec de l’eau chaude et un détergent ou une solution sans RNase ni DNase.
  • Compatible avec le petit extracteur 6754 / ouvre-flacon

Informations sur la commande

Des impacteurs de rechange et des bouchons d’extrémité sont disponibles (voir cat. Nº 6761E et 6761P).

Spécification

Spécification

Kit de broyage
0.5 to 4 mL
Extracteur / Ouvre-flacon de petite taille et extracteur automatique
Polycarbonate
0,5 à 4 ml
0,017 à 0,17 oz
0.02 to 0.14 oz.
Idéal pour le broyage des tissus mous végétaux et animaux et élimine la contamination par les métaux.
1 impacteur encapsulé en polycarbonate de petite taille, deux bouchons d’extrémité en polycarbonate de petite taille et un paquet de cylindres centraux en polycarbonate de petite taille
0,01 à 0,13 oz
S
0,5 à 5 g
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis