Learn More
Cole-Parmer™ Accessoires Freezer/Mill™ grande capacité : Modèle 6804
À utiliser avec le Broyeur cryogénique Freezer/Mill grande capacité SPEX SamplePrep™
Marque: Cole-Parmer™ 6884-SSP
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Convertit le modèle 6804 pour une utilisation avec les kits de flacons de broyage 6881, 6883 et 6885
Spécification
Adaptateur de taille moyenne pour le modèle 6804 | |
Convertit 6804 pour une utilisation avec les kits de flacons de broyage 6881, 6883 et 6885 | |
Extracteur / Ouvre-flacon de grande taille 6804 |