Learn More
Cole-Parmer™ Accessoires pour Mixer/Mill™ de série 8000
Pour utilisation avec les broyeurs/mélangeurs 8000D et 8000M
Marque: Cole-Parmer™ 5004
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Contient les accessoires :
- Billes de broyage et flacons pour broyage dans différents matériaux et tailles
- Jeux de billes de broyage
- Kits de flacons avec flacon pour broyage et bille(s) de broyage
- Adaptateurs et pinces
Spécification
Kit de flacons avec revêtement en carbure de tungstène | |
5 mL | |
0,74 in | |
Idéal pour le broyage général | |
8,5+ | |
5,08 cm | |
Carbure de tungstène | |
Broyage : 0,5 à 1,5 ml, mélange : 3 mL | |
1 g |
0,16 oz. | |
W, C, Co, Ta, Ti, Nb | |
1,9 cm | |
Mélangeurs / broyeurs 8000 D, 8000 M | |
2 po | |
Deux bouchons à insérer Delrin™ avec inserts en carbure de tungstène, six cylindres centraux jetables en méthacrylate et billes de broyage en carbure de tungstène de 0,31 po | |
Broyage : 0,01 à 0,05 oz., mélange : 0,1 oz. | |
0,002 lb |