Learn More
SPEX CertiPrep™ OdorEroder
Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
Description
- Les billes violettes non toxiques et écologiques piègent les odeurs et les transforment en composés inoffensifs qui restent piégés dans les microbilles
- Au fur et à mesure que les odeurs sont piégées, les microbilles commencent à devenir marron
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Neutralise efficacement une large gamme d’odeurs chimiques dans le laboratoire |
| Volume (métrique) | 250 g |