Learn More
Cole-Parmer™ Cupules d’échantillons jetables X-Cell™ XRF
Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Diamètre (impériale):
1,2 in
1,57 in
1,7 in
Diamètre (métrique):
31 mm
31 mm (micro)
40 mm
43 mm
Type de la partie supérieure:
Fermé
Ouvert ; collier
Conditionnement:
100 pièces
Description
Requires
Film pour fenêtres
- En PE sans contaminant
- Les cupules fermées ont une ouverture pour une livraison rapide des échantillons liquides
- Les cupules ouvertes sont ouvertes aux deux extrémités pour faciliter l’accès aux échantillons visqueux ou en poudre
- Des colliers sont disponibles avec certains styles pour aider à maintenir le film sur la cupule pour une sécurité supplémentaire
Informations sur la commande
Versions d’applications spéciales, y compris le micro X-Cell de 31 mm—avec une fenêtre centrée de 6,3 mm pour les petits échantillons dangereux ou sensibles à l’air—et cellule de 43 mm pour les analyseurs de soufre Horiba™ également disponibles. Livrés en sachets de 100 cupules.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | XRF Spectrometers |
| Type | Sample Cup |
| Diamètre (impériale) | 1,57 in |
| Diamètre (métrique) | 40 mm |
| À utiliser avec (application) | Analyse XRF |
| Matériau | Polyéthylène |
| Quantité | 100 Pk. |
| Type de la partie supérieure | Fermé |