Learn More
Cole-Parmer™ Cupules d’échantillons jetables X-Cell™ XRF
Code produit. 15320562 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Diamètre (impériale):
1,2 in
1,57 in
1,7 in
Diamètre (métrique):
31 mm
31 mm (micro)
40 mm
43 mm
Type de la partie supérieure:
Fermé
Ouvert ; collier
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 15320562
Marque: Cole-Parmer™ 3565
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Requires
Film pour fenêtres
Permet une analyse rapide des échantillons liquides par XRF.
  • En PE sans contaminant
  • Les cupules fermées ont une ouverture pour une livraison rapide des échantillons liquides
  • Les cupules ouvertes sont ouvertes aux deux extrémités pour faciliter l’accès aux échantillons visqueux ou en poudre
  • Des colliers sont disponibles avec certains styles pour aider à maintenir le film sur la cupule pour une sécurité supplémentaire
Informations sur la commande
Versions d’applications spéciales, y compris le micro X-Cell de 31 mm—avec une fenêtre centrée de 6,3 mm pour les petits échantillons dangereux ou sensibles à l’air—et cellule de 43 mm pour les analyseurs de soufre Horiba™ également disponibles. Livrés en sachets de 100 cupules.
Spécification
À utiliser avec (équipement) Analyseurs de soufre Horiba
Type Sample Cup
Diamètre (impériale) 1,7 in
Diamètre (métrique) 43 mm
À utiliser avec (application) Analyse XRF
Matériau Polyéthylène
Quantité 100 Pk.
Type de la partie supérieure Fermé