Learn More
Trichlorhydrate de spermidine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
33.47€ - 356.78€
Identifiants chimiques
CAS 334-50-9
Formule moléculaire C7H22Cl3N3
Poids moléculaire (g/mol) 254.62
Numéro MDL MFCD00012918
Clé InChI LCNBIHVSOPXFMR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme spermidine trihydrochloride, n-3-aminopropyl-1,4-butanediamine trihydrochloride, spermidine hydrochloride, n1-3-aminopropyl butane-1,4-diamine trihydrochloride, unii-1o14bed398, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl-, trihydrochloride, spermidine, trihydrochloride, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl , hydrochloride, n-3-aminopropyl butane-1,4-diamine trihydrochloride, 4-azoniaoctamethylenediammonium trichloride
CID PubChem 9539
Nom IUPAC N’-(3-aminopropyl)butane-1,4-diamine ; Trihydrochloride
SMILES [H+].[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].NCCCCNCCCN
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10300904
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
215100010
1 g Flacon en verre
33.47€
1g
10430491
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
215100050
5 g Flacon en verre
112.56€
5g
10177463
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
215100250
25 g Flacon en verre
356.78€
25g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
334-50-9
254.62
LCNBIHVSOPXFMR-UHFFFAOYSA-N
9539
[H+].[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].NCCCCNCCCN
C7H22Cl3N3
MFCD00012918
spermidine trihydrochloride, n-3-aminopropyl-1,4-butanediamine trihydrochloride, spermidine hydrochloride, n1-3-aminopropyl butane-1,4-diamine trihydrochloride, unii-1o14bed398, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl-, trihydrochloride, spermidine, trihydrochloride, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl , hydrochloride, n-3-aminopropyl butane-1,4-diamine trihydrochloride, 4-azoniaoctamethylenediammonium trichloride
N’-(3-aminopropyl)butane-1,4-diamine ; Trihydrochloride
Spécification
Spermidine trihydrochloride
334-50-9
Blanc
99% min. (Argentometry)
H2N(CH2)4NH(CH2)3NH2·3HCl
04, II, 704
spermidine trihydrochloride, n-3-aminopropyl-1,4-butanediamine trihydrochloride, spermidine hydrochloride, n1-3-aminopropyl butane-1,4-diamine trihydrochloride, unii-1o14bed398, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl-, trihydrochloride, spermidine, trihydrochloride, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl , hydrochloride, n-3-aminopropyl butane-1,4-diamine trihydrochloride, 4-azoniaoctamethylenediammonium trichloride
LCNBIHVSOPXFMR-UHFFFAOYSA-N
N’-(3-aminopropyl)butane-1,4-diamine ; Trihydrochloride
9539
99+%
99+%
248°C to 252°C
Authentique
C7H22Cl3N3
MFCD00012918
15, 8869
Solubility in water: soluble
[H+].[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].NCCCCNCCCN
254.62
254.63
Poudre cristalline
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 206-379-0
missing translation for 'rtecsNumber' : EJ7023000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • Spermidine trihydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.