Learn More
Spermidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
41.21€ - 1531.62€
Identifiants chimiques
CAS 124-20-9
Formule moléculaire C7H19N3
Poids moléculaire (g/mol) 145.25
Numéro MDL MFCD00008229
Clé InChI ATHGHQPFGPMSJY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme spermidine, 1,5,10-triazadecane, 4-azaoctamethylenediamine, spermidin, 4-azaoctane-1,8-diamine, n1-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl, n-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, n-3-aminopropyl-1,4-butane-diamine, 1,4-diaminobutane, n-3-aminopropyl
CID PubChem 1102
ChEBI CHEBI:16610
SMILES NCCCCNCCCN
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10294750
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
132740010
1 g Flacon en verre
41.21€
1g
10123570
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
132740050
5 g Flacon en verre
130.65€
5g
10607934
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
132740250
25 g Flacon en verre
489.44€
25g
13458358
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
132741000
100 g Flacon en verre
1531.62€
100g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
124-20-9
145.25
ATHGHQPFGPMSJY-UHFFFAOYSA-N
1102
NCCCCNCCCN
C7H19N3
MFCD00008229
spermidine, 1,5,10-triazadecane, 4-azaoctamethylenediamine, spermidin, 4-azaoctane-1,8-diamine, n1-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl, n-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, n-3-aminopropyl-1,4-butane-diamine, 1,4-diaminobutane, n-3-aminopropyl
CHEBI:16610
Spécification
Spermidine
22.0°C to 25.0°C
0.9250g/mL
>110°C
99%
1.4785 to 1.4805
04,II,704
0.925
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
NCCCCNCCCN
145.25
CHEBI:16610
99%
124-20-9
Incolore
128.0°C to 130.0°C (14.0 mmHg)
Authentique
C7H19N3
MFCD00008229
15,8869
spermidine, 1,5,10-triazadecane, 4-azaoctamethylenediamine, spermidin, 4-azaoctane-1,8-diamine, n1-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl, n-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, n-3-aminopropyl-1,4-butane-diamine, 1,4-diaminobutane, n-3-aminopropyl
ATHGHQPFGPMSJY-UHFFFAOYSA-N
N’-(3-aminopropyl)butane-1,4-diamine
1102
145.25
Liquide après fusion
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque de graves lésions des yeux.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 204-689-
Identifiant produit
  • Spermidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.