Learn More
3M™ Casque de soudage Speedglas™ 9100 avec fenêtres latérales
Le casque de soudage 3M™ Speedglas™ 9100 avec fenêtres latérales est fourni avec un filtre d’obscurcissement automatique 3M™ Speedglas™ 9100X.
Marque: 3M™ 7000000218
451.70 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Teinte foncée variable 5, 8, 9-13 pour la plupart des types de soudage à l’arc
- Champ de vision plus large grâce aux fenêtres latérales (filtres de teinte 5). Plaques de protection incluses en tant qu’accessoire
- Possibilité de verrouiller n’importe quelle teinte, par exemple à l’état clair 3 lors du broyage. Fonction de retard pour régler le temps d’ouverture sombre à clair
- Temps de commutation (clair-foncé) de 0,1 ms. La sensibilité de la détection d’arc peut être ajustée pour une fiabilité de commutation inégalée
- Le mode de confort de soudage de pointage permet de minimiser la fatigue oculaire lors d’applications de soudage de pointage prolongée
- Suspension de tête à conception ergonomique
- Compatible avec la plupart des lunettes de sécurité 3M™ et/ou des masques pour particules de soudage jetables ou réutilisables 3M™
Spécification
EN 175, EN 379, EN166:BT, EN175:B | |
Teinte foncée variable 5, 8, 9-13 | |
Filtre d’obscurcissement automatique 9100X | |
Casque de soudage |