Learn More
3M™ Couvercle interne Speedglas™ 9002X
Le couvercle interne 3M™ Speedglas™ 9002X est conçu pour protéger la surface intérieure du filtre contre les étincelles et les éclaboussures.
25.00€ - 309.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Dimensions (L x l) | 53 x 103 cm |
À utiliser avec (équipement) | Filtre de soudage 3M™ Speedglas™ |
Type de produit | Plaque de protection intérieure |
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15709637
|
3M™
7000000184 |
Protection |
25.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 30-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15760098
|
3M™
7100090450 |
Augmenter de 1 teinte |
279.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15710098
|
3M™
7100080229 |
Augmenter de 2 teintes |
309.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Le couvercle interne est conçu pour protéger la surface intérieure du filtre contre les étincelles et les éclaboussures
- Remplacez la plaque chaque fois qu’elle est profondément piquée, rayée ou trop sale pour la nettoyer avec un chiffon doux ou du papier pour lentilles
- Nettoyez-la régulièrement avec un chiffon doux et remplacez-la en cas de trous ou de rayures
- Peut être utilisé pour augmenter les teintes foncées +1 ou +2 du filtre de soudage
- La non-utilisation d’une plaque de protection interne avec le filtre annule la garantie des étincelles ou des éclaboussures endommagent le verre
Spécification
Transparent | |
53 x 103 cm | |
Filtre de soudage 3M™ Speedglas™ | |
Plaque de protection intérieure |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Couvercle interne Speedglas™ 9002X