Learn More
3M™ Couvercle interne Speedglas™
Le couvercle interne 3M™ Speedglas™ est conçu pour protéger la surface intérieure du filtre contre les étincelles et les éclaboussures.
25.00€ - 28.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Protection intérieure |
Type de produit | Couvercle |
Quantité | 5/boîte |
Modèle | 9100X |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15809634
|
3M™
7000000226 |
Marquage 117 x 61 |
25.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15819634
|
3M™
7000000227 |
Marquage 117 x 77 |
28.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
- Pièce de rechange de la plaque de protection d’origine en cas de trous ou de rayures
- Pour une sécurité et un confort maximum, prenez l’habitude de vérifier régulièrement votre équipement
- Remplacez les pièces usées ou endommagées
- Nettoyez-la régulièrement avec un chiffon doux et remplacez-la en cas de trous ou de rayures
Spécification
Transparent | |
Couvercle | |
9100X |
Protection intérieure | |
5/boîte |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Couvercle interne Speedglas™