Learn More
3M™ Couvercle interne Speedglas™
Click to view available options
Comprend:
Marquage 117 x 61
Marquage 117 x 77
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pièce de rechange de la plaque de protection d’origine en cas de trous ou de rayures
- Pour une sécurité et un confort maximum, prenez l’habitude de vérifier régulièrement votre équipement
- Remplacez les pièces usées ou endommagées
- Nettoyez-la régulièrement avec un chiffon doux et remplacez-la en cas de trous ou de rayures
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| À utiliser avec (équipement) | Protection intérieure |
| Comprend | Marquage 117 x 61 |
| Type de produit | Couvercle |
| Quantité | 5/boîte |
| Modèle | 9100X |