Learn More
Cole-Parmer™ Microscope / télescope Specwell™ M820-S avec réticule intégré
Idéal pour les procédures d’inspection et de contrôle de la qualité macroscopiques. Cet appareil optique est en aluminium et en plastique durables et comporte un réticule en lignes droites.
Marque:  Cole-Parmer™ 03097-00
Code produit. 11759293
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Appareils d’optique en aluminium et en plastique durables
  • Les lentilles sont fournies avec des couvercles pour éviter les rayures
  • L’oculaire possède un bord doux pour le confort et la sécurité
  • Comprend une sangle de soutien cervical, un support pour micro-objectif, une mallette de transport rigide et une sangle de transport
  • Idéal pour les procédures macroscopiques d’inspection et de contrôle de la qualité, ce modèle comprend un réticule en lignes droites
  • Pour l’observation au microscope, vissez la microlentille et le support sur le monoculaire
  • Pour une observation au télescope à distance, dévissez la microlentille et le support et utilisez le monoculaire comme télescope (ces appareils optiques ne sont pas destinés à une observation télescopique de très près)
  • La mise au point est réglable en modes microscope et télescope
Spécification
Spécification
Microscope/Telescope with Built-in Reticle
2.7 mm
7.08 in.
Sangle de soutien cervical, support pour micro-objectif, mallette de transport rigide et sangle de transport
Specwell™ M820-S
1.06 in.
9 mm
18 cm
8x/25x