Learn More
Spectrum™ Sacs de dialyse Spectra/Por™ RC standard prêts à l’emploi
Code produit. p-4394893
Click to view available options
MWCO:
12 à 14 kD
3,5 kDa
Diamètre (impériale):
1,14 in
1,33 in
Membrane:
Spectra/Por 2
Spectra/Por 3
Spectra/Por™ 4
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 15330762
Marque: Spectrum™ 132681
Pour de grands volumes d’échantillons
  • Matériau : Cellulose régénérée
  • Longueur : 60 cm (23,62 po)
  • Scellée à une extrémité, ouverte à l’autre
  • Entonnoir fixé sur le dessus pour faciliter le remplissage des échantillons
  • Fourni en azoture de sodium à 0,05 % (doit être rincé avant utilisation)
Spécification
Type de produit Sacs de dialyse
MWCO 12 à 14 kD
Membrane Spectra/Por 2
Matériau Cellulose régénérée
Diamètre (métrique) 29 mm
Diamètre (impériale) 1,14 in
Longueur (impériale) 23,6 in
Longueur (métrique) 600 mm
Largeur (métrique) 45 mm
Capacité (métrique) 50 à 400 ml
Contenus des kits Conservateur à 0,05 % d’azoture de sodium
Quantité 10/boîte
À utiliser avec (application) Pour les grands volumes d’échantillons, entonnoir fixé au-dessus pour faciliter le remplissage des échantillons