Learn More
Spectrum™ Bouchons lestés Spectra/Por™
Click to view available options
Diamètre (métrique):
12 mm
23 mm
35 mm
55 mm
75 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
Consistent en une pince articulée monobloc dont les cannelures garantissent une fermeture parfaitement étanche de la tubulure de dialyse
Type de bouchon lesté Spectra/Por :
- Fabriqué en polypropylène avec barreau SS revêtu de fluorocarbone pour ancrer la tubulure vers le bas
- À utiliser avec le bouchon standard flottant pour maintenir l’orientation verticale des échantillons.
- 5 dimensions de largeur d’étanchéité : 12 mm, 23 mm, 35 mm, 55 mm et 75 mm
- Autoclavables
- 10/boîte ; à utiliser uniquement avec la tubulure de dialyse RC. Ne pas utiliser avec la tubulure CE.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Bouchon de tubulure pour dialyse |
| Membrane | Cellulose régénérée |
| Matériau | Polypropylène |
| Diamètre (métrique) | 75 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type de bouchon | Pondéré |
| Couleur | Blanc |
| Plage de températures (impériale) | 32°F à 250°F |
| Plage de températures (métrique) | 0°C à 121°C |
| Contenus des kits | Barreau en acier inox revêtu de fluorocarbone pour ancrer la tubulure vers le bas |
| Afficher plus |