Learn More
Spectrum™ Bouchons lestés Spectra/Por™
Code produit. 10124224
Click to view available options
Diamètre (métrique):
12 mm
23 mm
35 mm
55 mm
75 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 10124224
Marque: Spectrum™ 132742
Consistent en une pince articulée monobloc dont les cannelures garantissent une fermeture parfaitement étanche de la tubulure de dialyse
Type de bouchon lesté Spectra/Por :
  • Fabriqué en polypropylène avec barreau SS revêtu de fluorocarbone pour ancrer la tubulure vers le bas
  • À utiliser avec le bouchon standard flottant pour maintenir l’orientation verticale des échantillons.
  • 5 dimensions de largeur d’étanchéité : 12 mm, 23 mm, 35 mm, 55 mm et 75 mm
  • Autoclavables
  • 10/boîte ; à utiliser uniquement avec la tubulure de dialyse RC. Ne pas utiliser avec la tubulure CE.
Spécification
Type de produit Bouchon de tubulure pour dialyse
Membrane Cellulose régénérée
Matériau Polypropylène
Diamètre (métrique) 12 mm
Autoclavable Autoclavable
Type de bouchon Pondéré
Couleur Blanc
Plage de températures (impériale) 32°F à 250°F
Plage de températures (métrique) 0°C à 121°C
Contenus des kits Barreau en acier inox revêtu de fluorocarbone pour ancrer la tubulure vers le bas
Quantité 10/boîte
À utiliser avec (application) À utiliser avec un bouchon standard flottant pour maintenir l’orientation verticale des échantillons, à utiliser uniquement avec une tubulure de dialyse RC, et non avec une tubulure CE