Learn More
Spectrum™ Tubulure à membrane Spectra/Por™ 7 (exempte de soufre et de métaux lourds) :1 Seuil de rétention des molécules 1000 à 50 000 daltons
Code produit. 11455929
Click to view available options
Diamètre (métrique):
3.8 mm
7,5 mm
11,5 mm
15 mm
17,8 mm
20,4 mm
21,6 mm
24 mm
25,5 mm
29 mm
32 mm
34,4 mm
45 mm
Quantité:
1/boîte
Pièce
MWCO:
10 kd
15000 d
15 kd
1 kd
25 kd
2 kDa
3,5 kDa
50 kDa
8 kd
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11455929
Marque: Spectrum™ 132123
Idéal pour la séparation moléculaire, les études sur la liaison protéinique, l’élimination d’électrolytes, le dessalage
Fournis sous forme de tubulure à largeur plate ou de feuilles plates pouvant être pliées pour s’adapter à divers appareils de dialyse de type entonnoir. Membranes en cellulose naturelle régénérée pure avec seuil de rétention des molécules de 1000 à 50 000 daltons.
  • Transparent et flexible
  • Les composés à faible poids moléculaire dans des solutions aqueuses se diffusent par membrane
  • Les poids moléculaires plus élevés, tels que les protéines et les bactéries, sont conservés par membrane
  • Le glycérol préserve la membrane et doit être retiré avant utilisation
  • Feuilles plates et disques disponibles pour une utilisation avec des appareils de dialyse
Ne pas nouer de nœuds dans la tubulure ; utiliser des bouchons
Spécification
Type de produit Tubulure à membrane Spectra / Por 7
MWCO 15 kd
Matériau Cellulose régénérée
Diamètre (métrique) 20,4 mm
Diamètre (impériale) 0,8 in
Longueur (impériale) 16,4 ft
Longueur (métrique) 5 m
Couleur Transparent
Formule Emballé humide dans 0,05 % d’azoture de sodium
Plage de températures (impériale) 39,2°F à 249,8°F
Plage de températures (métrique) 4°C à 121°C
Quantité Pièce
À utiliser avec (application) Idéal pour la séparation moléculaire, les études sur la liaison protéinique, l’élimination d’électrolytes, le dessalage