Learn More
Spectrum™ Tubulure à membrane de dialyse RC 3 Spectra/Por™, 3500 Dalton MWCO
Idéal pour la séparation moléculaire, les études sur la liaison protéinique, l’élimination d’électrolytes, le dessalage
646.00€ - 703.00€
Spécification
Type de produit Tubulure de dialyse Spectra / Por 3
MWCO 3,5 kDa
Matériau Cellulose régénérée
Longueur (impériale) 49,2 ft
Longueur (métrique) 15 m
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10142634
Voir les accessoires Afficher les documents
Spectrum™
132724
29 mm
646.00€
1 pièce
11425859
Voir les accessoires Afficher les documents
Spectrum™
132720
11,5 mm
662.00€
1 pièce
11435859
Voir les accessoires Afficher les documents
Spectrum™
132725
34 mm
703.00€
1 pièce
Description
Description
Idéal pour la séparation moléculaire, les études sur la liaison protéinique, l’élimination d’électrolytes, le dessalage
Fournis sous forme de tubulure à largeur plate ou de feuilles plates pouvant être pliées pour s’adapter à divers appareils de dialyse de type entonnoir. Membranes en cellulose naturelle régénérée pure avec seuil de rétention des molécules de 1000 à 50 000 daltons.
  • Transparent et flexible
  • Les composés à faible poids moléculaire dans des solutions aqueuses se diffusent par membrane
  • Les poids moléculaires plus élevés, tels que les protéines et les bactéries, sont conservés par membrane
  • Le glycérol préserve la membrane et doit être retiré avant utilisation
  • Feuilles plates et disques disponibles pour une utilisation avec des appareils de dialyse
Ne pas nouer de nœuds dans la tubulure ; utiliser des bouchons
Spécification
Spécification
Tubulure de dialyse Spectra / Por 3
Cellulose régénérée
15 m
39,2°F à 249,8°F
Pièce
3,5 kDa
49,2 ft
Contient de la glycérine comme humectant
4°C à 121°C
Idéal pour la séparation moléculaire, les études sur la liaison protéinique, l’élimination d’électrolytes, le dessalage
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spectrum™ Tubulure à membrane de dialyse RC 3 Spectra/Por™, 3500 Dalton MWCO