Learn More
Spectrum™ Tubulure de dialyse à membrane RC Spectra/Por™ 2, seuil de rétention des molécules 12 000 à 14 000 Da
Click to view available options
Diamètre (métrique):
6,4 mm
16 mm
45 mm
67 mm
76 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Idéal pour la séparation moléculaire, les études sur la liaison protéinique, l’élimination d’électrolytes, le dessalage
Fournis sous forme de tubulure à largeur plate ou de feuilles plates pouvant être pliées pour s’adapter à divers appareils de dialyse de type entonnoir. Membranes en cellulose naturelle régénérée pure avec seuil de rétention des molécules de 1000 à 50 000 daltons.
- Transparent et flexible
- Les composés à faible poids moléculaire dans des solutions aqueuses se diffusent par membrane
- Les poids moléculaires plus élevés, tels que les protéines et les bactéries, sont conservés par membrane
- Le glycérol préserve la membrane et doit être retiré avant utilisation
- Feuilles plates et disques disponibles pour une utilisation avec des appareils de dialyse
Ne pas nouer de nœuds dans la tubulure ; utiliser des bouchons
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tubulure de dialyse Spectra / Por 2 |
| MWCO | 12 à 14 kD |
| Matériau | Cellulose régénérée |
| Diamètre (métrique) | 6,4 mm |
| Diamètre (impériale) | 0,25 in |
| Longueur (impériale) | 49,2 ft |
| Longueur (métrique) | 15 m |
| Formule | Contient de la glycérine comme humectant |
| Plage de températures (impériale) | 39,2°F à 249,8°F |
| Plage de températures (métrique) | 4°C à 121°C |
| Afficher plus |