Learn More
Spectrum™ Tubulure de dialyse à membrane RC Spectra/Por™ 2, seuil de rétention des molécules 12 000 à 14 000 Da
Code produit. 11405859
Click to view available options
Diamètre (métrique):
6,4 mm
16 mm
45 mm
67 mm
76 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11405859
Marque: Spectrum™ 132684
Idéal pour la séparation moléculaire, les études sur la liaison protéinique, l’élimination d’électrolytes, le dessalage
Fournis sous forme de tubulure à largeur plate ou de feuilles plates pouvant être pliées pour s’adapter à divers appareils de dialyse de type entonnoir. Membranes en cellulose naturelle régénérée pure avec seuil de rétention des molécules de 1000 à 50 000 daltons.
  • Transparent et flexible
  • Les composés à faible poids moléculaire dans des solutions aqueuses se diffusent par membrane
  • Les poids moléculaires plus élevés, tels que les protéines et les bactéries, sont conservés par membrane
  • Le glycérol préserve la membrane et doit être retiré avant utilisation
  • Feuilles plates et disques disponibles pour une utilisation avec des appareils de dialyse
Ne pas nouer de nœuds dans la tubulure ; utiliser des bouchons
Spécification
Type de produit Tubulure de dialyse Spectra / Por 2
MWCO 12 à 14 kD
Matériau Cellulose régénérée
Diamètre (métrique) 76 mm
Diamètre (impériale) 4,7 in
Longueur (impériale) 49,2 ft
Longueur (métrique) 15 m
Formule Contient de la glycérine comme humectant
Plage de températures (impériale) 39,2°F à 249,8°F
Plage de températures (métrique) 4°C à 121°C
Quantité Pièce
À utiliser avec (application) Idéal pour la séparation moléculaire, les études sur la liaison protéinique, l’élimination d’électrolytes, le dessalage