Learn More
Spectrum™ Kits de dialyse RC de qualité biotechnologique de laboratoire 3,5 à 5 kDa
Click to view available options
Diamètre (métrique):
6,4 mm
Conditionnement:
0.50m
Descrizione
Includes
- Tubulure RC de qualité biotechnologique de 0,5 m avec glycérine
- Deux bouchons de tubulure universels
- Cinq aiguilles d’ouverture
Specifica
Specifica
| MWCO | 3,5 à 5 kDa |
| Diamètre (métrique) | 6,4 mm |
| Longueur (métrique) | 0.32 mL/cm vol./length |
| Quantité | 0.5 m Tubing/Kit |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto