Learn More
Spectrum™ Tubulure de dialyse RC standard pré-humidifiée Spectra/Por™ 6, MWCO de 1-50 kD
Code produit. 11495869
Click to view available options
Diamètre (métrique):
7,5 mm
11,5 mm
15 mm
17,8 mm
20,4 mm
21,6 mm
24 mm
29 mm
31,8 mm
34,4 mm
MWCO:
10 kd
15 kd
1 kd
25 kd
2 kDa
3,5 kDa
50 kDa
8 kd
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11495869
Brand: Spectrum™ 132592
This item is not returnable. View return policy
Membrane claire, flexible et robuste ; membrane RC standard (cellulose régénérée) facilement pré-équilibrée dans l’eau, éliminant ainsi la nécessité de tremper pour éliminer la glycérine et hydrater la membrane
Transparente, flexible et robuste ; membrane en cellulose régénérée (RC) de qualité standard, aisément pré-équilibrée dans l’eau afin d’éliminer le besoin de trempage destiné à retirer la glycérine et à hydrater la membrane
Cette membrane prête à l’emploi est conditionnée humide dans une solution de conservation de 0,05 % d’azoture de sodium. Il suffit de rincer la solution de conservation avec de l’eau DI, de charger l’échantillon et de dialyser.
  • Pré-humidifié et prêt à l’emploi, aucune élimination de glycérine requise
  • 8 seuils de rétention des molécules dans une plage de 1 kDa à 50 kDa
  • Bonne compatibilité chimique avec les acides et les bases forts dilués, les acides et les bases faibles concentrés, de nombreux alcools et certains composés organiques
  • La RC standard peut tolérer la plage de pH de 2 à 12 et la plage de température de 4 à 121°C.
  • Idéal pour la préparation d’échantillons, le dessalage, l’échange de tampons, le changement de pH, la purification de protéines, etc.
  • 10 mètres économiques/boîte
Ne pas nouer de nœuds dans la tubulure ; utiliser des bouchons
Specifications
Type de produit Tubulure de dialyse Spectra / Por 6
MWCO 3,5 kDa
Matériau Cellulose régénérée
Diamètre (métrique) 29 mm
Diamètre (impériale) 1,14 in
Longueur (impériale) 33 ft
Longueur (métrique) 10 m
Formule Emballée humide dans de l’azoture de sodium à 0.05 %
Plage de températures (impériale) 39,2°F à 249,8°F
Plage de températures (métrique) 4°C à 121°C
Quantité Pièce
À utiliser avec (application) Idéal pour la séparation moléculaire, les études sur la liaison protéinique, l’élimination d’électrolytes, le dessalage