Learn More
Spectrum™ Dispositif de dialyse Micro Float-A-Lyzer™ à petit volume prêt à l’emploi
Offrant une commodité optimale, ce dispositif préassemblé intègre la tubulure à membrane en ester de cellulose (CE) de qualité biotechnologique ultrapure de Spectrum dans une conception facile à utiliser, rendant la microdialyse de laboratoire plus facile que jamais
183.00€ - 259.00€
Specifications
Type de produit Dispositif de dialyse Micro Float-A-Lyzer
Membrane Ester de cellulose
Matériau Polycarbonate
Diamètre (impériale) de la membrane 0,25 in
Diamètre (métrique) de la membrane 6,4 mm
View More Specs
Products 14
Product Code Brand Couleur de bouchon Hauteur (impériale) MWCO Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Couleur de bouchon Hauteur (impériale) MWCO Price Quantity & Availability  
12005625
missing translation for 'viewDocuments'
Spectrum™
F235049
Vert 1,7 po 0,1 à 0,5 kDa
222.00€
12 pièces
12025625
missing translation for 'viewDocuments'
Spectrum™
F235051
Orange 0,5 à 1 kD
188.00€
12 pièces
12045625
missing translation for 'viewDocuments'
Spectrum™
F235053
Noir 3,5 à 5 kDa
183.00€
12 pièces
12065625
missing translation for 'viewDocuments'
Spectrum™
F235055
Jaune 8 à 10 kD
253.00€
12 pièces
12085625
missing translation for 'viewDocuments'
Spectrum™
F235057
Rouge 1,7 po 20 kDa
202.00€
12 pièces
12005635
missing translation for 'viewDocuments'
Spectrum™
F235058
Blanc 1,7 po 50 kDa
252.00€
12 pièces
12015625
missing translation for 'viewDocuments'
Spectrum™
F235061
Vert 2,4 po 0,1 à 0,5 kDa
218.00€
12 pièces
12025635
missing translation for 'viewDocuments'
Spectrum™
F235059
Bleu 100 kDa
252.00€
12 pièces
12035625
missing translation for 'viewDocuments'
Spectrum™
F235063
Orange 2,4 po 0,5 à 1 kD
183.00€
12 pièces
12055625
missing translation for 'viewDocuments'
Spectrum™
F235065
Noir 2,4 po 3,5 à 5 kDa
259.00€
12 pièces
12075625
missing translation for 'viewDocuments'
Spectrum™
F235067
Jaune 8 à 10 kD
237.00€
12 pièces
12095625
missing translation for 'viewDocuments'
Spectrum™
F235069
Rouge 20 kDa
183.00€
12 pièces
12015635
missing translation for 'viewDocuments'
Spectrum™
F235070
Blanc 2,4 po 50 kDa
233.00€
12 pièces
12035635
missing translation for 'viewDocuments'
Spectrum™
F235071
Bleu 100 kDa
189.00€
12 pièces
Description
Description
Offrant une commodité optimale, ce dispositif préassemblé intègre la tubulure à membrane en ester de cellulose (CE) de qualité biotechnologique ultrapure de Spectrum dans une conception facile à utiliser, rendant la microdialyse de laboratoire plus facile que jamais
Prêt à l’emploi et à usage unique, le Float-A-Lyzer G2 consiste en une tubulure à membrane en ester de cellulose (CE) de qualité biotechnologique intégrée à un dispositif de dialyse pré-assemblé qui est facile à utiliser et extrêmement pratique. Disponibles en trois tailles : 1, 5 et 10 ml. Le bouchon à vis refermable est à code couleur pour 9 seuils de rétention des molécules disponibles et permet un accès ouvert pour un chargement facile et une récupération totale des échantillons grâce à une pipette jetable (inclus pour les capacités de 5 ml et 10 ml). L’anneau flottant (inclus) assure la flottabilité pour optimiser l’efficacité de la dialyse.
  • Conçu pour se tenir debout sur les paillasses pendant la préparation expérimentale, ainsi que pour flotter et s’orienter automatiquement pendant la dialyse
  • Le bouchon Luer-Lok™ étanche permet un accès facile à la seringue incluse pour faciliter le chargement et la récupération des échantillons
  • Les unités peuvent également se verrouiller pour la dialyse simultanée de plusieurs échantillons
  • Prêt à l’emploi et complet
  • Chargement facile de la seringue (sans aiguille)
  • Récupération totale des échantillons
  • CE de qualité biotechnologique ultrapure (pas de nettoyage)
  • Gamme la plus large de seuil de rétention des molécules
  • Maximise la surface et minimise le volume de rétention
Specifications
Specifications
Dispositif de dialyse Micro Float-A-Lyzer
Polycarbonate
6,4 mm
45 mm
Raccord Luer-Lock
Pièce
Ester de cellulose
0,25 in
1,77 in
Polypropylène
Seringue de 1 ml
Conçu pour rester droit sur les paillasses pendant la préparation expérimentale et pour flotter et s’auto-orienter pendant la dialyse.
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates