Learn More
Étalon pour spectrophotométrie à solution d’oxyde d’holmium pour longueur d’onde visible et UV 240 nm à 640 nm, Reagecon
Utilisé pour la validation de l’échelle de longueur d’onde de spectrophotomètre des domaines UV et visible.
Marque:  Reagecon RSPEC00151
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : CAS : 7601-90-3 Poids : 0.10000kg Transport : UN number : 1802 Chem class : 8 Pack group : II
Code produit. 13502080
  • 133.00€ / 100mL
Expédition estimée: 01-10-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
  • Étalon de référence de spectrophotométrie, matériau de référence de spectrophotométrie.
  • Fournit des longueurs d’onde de pic comprises entre 240 nm et 640 nm incluant un balayage spectral à différentes longueurs d’onde, dont des largeurs de fente de 0,1 nm, 0,2 nm, 0,5 nm, 1,0 nm et 2,0 nm.
  • Utilisé pour la validation de l’échelle de longueur d’onde de spectrophotomètre des domaines UV et visible.
  • Cet étalon de spectrophotométrie est préparé par gravimétrie sur une base poids/poids.
  • Le soluté et le solvant sont tous deux pesés sur une balance étalonnée par les ingénieurs Reagecon à l’aide de poids traçables OIML.
  • Reagecon dispose de la certification ISO 17025 pour l’étalonnage des balances de laboratoire (réf. INAB : 265C).
  • Le certificat d’étalonnage de la balance qui en résulte est délivré conformément aux exigences de la norme ISO / CEI 17025.
  • Les valeurs certifiées de chaque étalon sont vérifiées à l’aide d’un spectrophotomètre haute performance étalonné avec des étalons traçables NIST, certifiés ISO Guide 34.
Spécification
Spécification
Flacon Winchester en verre ambré
100 ml
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • holmium oxide solution UV and visible wavelength standard 240nm tp 640nm
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: perchloric acid