Learn More
Thermo Scientific™ Cuves de tubes à essai pour spectrophotomètre
Code produit. 11836534 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur du trajet optique:
508mm
∼11,6 mm
Hauteur (métrique):
88mm
100 mm
Conditionnement:
12 PCS
Code produit. 11836534
Marque: Thermo Scientific™ 331777000
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les cuves pour tubes à essai Thermo Scientific™ sont des cellules de spectrophotomètre facilement utilisables et peu onéreuses pour les analyses courantes.
Optimisez les analyses courantes grâce aux cuves pour tubes à essai Thermo Scientific™ qui sont des cellules de spectromètre facilement utilisables et peu onéreuses. Un accessoire dédié de support de tubes à essai est nécessaire pour réaliser des mesures dans les tubes à essai dans tous les spectrophotomètres Thermo Scientific™ GENESYS™ et Thermo Scientific™ Evolution™. Reportez-vous au guide de l’utilisateur de votre instrument pour de plus amples informations sur les limites de hauteur des tubes à essai qui peuvent s’insérer dans le compartiment à échantillons de votre instrument.
Les cuves pour tubes à essai étaient populaires pour effectuer des mesures dans le spectrophotomètre Thermo Scientific™ SPECTRONIC™ 20, dans les laboratoires d’enseignement et les laboratoires d’analyses de base au siècle dernier.  De nombreuses méthodes établies nécessitent toujours l’utilisation de cuves pour tubes à essai.  
Les méthodes (et instruments) modernes utilisent généralement des cuves carrées dotées d’une longueur de trajet optique hautement reproductible et de surfaces optiques parfaitement perpendiculaires au faisceau lumineux de l’instrument. Elles disposent également d’un haut degré de reproductibilité de cuve en cuve, même parmi les cuves à usage unique économiques vendues par centaines.
Les spectrophotomètres conçus pour une utilisation avec les cuves présentent souvent des restrictions concernant la hauteur maximale des cuves qu’ils peuvent accueillir.  Ceci nécessite l’achat de tubes à essai courts spéciaux si un client souhaite travailler avec des tubes à essai dans un instrument moderne.  
Thermo Fisher Scientific continue de fournir des cuves spécialisées pour tubes à essai afin de répondre aux besoins analytiques récurrents de nos clients.  Cependant, nous recommandons vivement aux clients d’établir de nouvelles méthodes permettant l’utilisation de cuves carrées ou rectangulaires, de passer en revue les anciennes méthodes nécessitant des tubes à essai et, si possible, d’employer des cuves carrées comme alternative plus moderne, plus précise et plus disponible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Cuvette
Description Cuve de tube à essai “court” avec trajet optique de 20 mm Boîte de 12, inégalée.
Longueur du trajet optique 508mm
Hauteur (métrique) 88mm