Learn More
Biochrom Pompe pour spectrophotomètre
Complet avec cellule de quartz UV et tous les tubes. À utiliser avec le spectrophotomètre Ultrospec 2100 pro.
Marque: Biochrom 80-2112-15
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 1.14900kg
Description
- À utiliser avec le spectrophotomètre Ultrospec 2100 pro
- Nécessite un porte-cellule unique 80-2106-05 ou 80-2106-13
Spécification
Sipper System | |
Ultrospec 2100 Pro | |
Cuve et tubulure de quartz UV | |
Porte-cuve pour une cuve |