Learn More
Spectrum™ Disques de dialyse Spectra/Por™
Code produit. 12628273
Click to view available options
MWCO:
12 à 14 kD
6 à 8 kD
Diamètre (métrique):
33 mm
47 mm
Membrane:
Spectra/Por 1
Spectra/Por 2
Conditionnement:
1 pièce
50 pièces
Code produit. 12628273
Marque: Spectrum™ 132478
  • Matériau : Cellulose régénérée
  • Hydrophile
  • Porosité symétrique
  • Sans charge fixe
  • N’adsorbe pas la plupart des solutés
  • Limites de pH : 2 à 12
  • Conditionnés secs avec du glycérol (doit être rincé avec de l’eau)
Pour les fonctions de dialyse en laboratoire telles que le dessalage, l’échange de tampons ou la séparation moléculaire
Spécification
Type de produit Disque de dialyse RC
MWCO 6 à 8 kD
Membrane Spectra/Por 1
Matériau Cellulose régénérée
Diamètre (métrique) 33 mm
Diamètre (impériale) 1,3 in
Quantité 50/boîte
À utiliser avec (application) Pour les fonctions de dialyse en laboratoire telles que le dessalage, l’échange de tampons ou la séparation moléculaire