Learn More
Spectrum™ Dispositifs de dialyse Spectra/Por™ Float-A-Lyzer™ G2
Prêt à l’emploi et à usage unique, le Float-A-Lyzer G2 consiste en une tubulure à membrane biotechnologique en ester de cellulose intégrée à un dispositif de dialyse préassemblé. Facile à utiliser, il est extrêmement pratique pour la dialyse des petits volumes (1 à 10 ml)
Marque:  Spectrum™ G235034
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11561160
  • 287.00€ / 12 pièces
Expédition estimée: 06-08-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
Prêt à l’emploi et à usage unique, le Float-A-Lyzer G2 consiste en une tubulure à membrane biotechnologique en ester de cellulose intégrée à un dispositif de dialyse préassemblé. Facile à utiliser, il est extrêmement pratique pour la dialyse des petits volumes (1 à 10 ml)
Disponibles en capacité de : 1 ml, 5 ml, et 10 ml. Le bouchon à vis refermable est à code couleur pour 9 seuils de rétention des molécules et permet un accès ouvert pour un chargement facile et une récupération totale des échantillons grâce à une pipette jetable (inclus pour les capacités de 5 ml et 10 ml). L’anneau flottant (inclus) assure la flottabilité pour optimiser l’efficacité de la dialyse.
  • Manipulation et protection contre les fuites supérieures
  • Bouchon à vis et pipette refermables pour un chargement facile et une récupération totale
  • Membrane avec un degré de pureté maximal, pas de métaux lourds et de sulfures
  • Minimise la dilution spécifique du volume
  • 9 seuils de rétention des molécules allant de 100 à 1 000 000 daltons
Spécification
Spécification
Dispositif de dialyse Float-A-Lyzer G2
Ester de cellulose
0.9 po
23 mm
50 mm
Bouchon à vis
Pipette jetable pour volumes de 5 à 10 ml, anneau flottant
Dispositifs de dialyse de laboratoire prêts à l’emploi, membrane avec un degré de pureté maximal, caractéristiques de manipulation supérieures et meilleure étanchéité, capacité de récupération des échantillons de 95 à 98 %, parfaits pour la dialyse des protéines électroéluées ou des fractions chromatographiques
50 kd
0.39 po
10 mm
1.9 po
Polypropylène
Violet
12/boîte