Learn More
Spectrum Labs™ Membrane de tubulure régénérée en cellulose Spectra/Por™
Click to view available options
MWCO:
12 à 14 kD
15000da
15 kd
25 kd
50 kDa
8 kd
Longueur (métrique):
10 m
10 m
15 m
5 m
5 m
Capacité (métrique):
0,32 ml/cm
0,45 ml/cm
1,1 ml/cm
46 ml/cm
5,1 ml/cm
6,4 ml/cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Membranes en cellulose naturelle régénérée pure avec seuil de rétention des molécules de 1 kDa à 50 kDa. Transparent et flexible sauf Spectra/Por™ 5. Les composés à faible poids moléculaire dans les solutions aqueuses se diffusent à travers la membrane, des poids moléculaires plus élevés, tels que les protéines et les bactéries, sont conservés par la membrane. Les boîtes distributrices pratiques protègent les membranes non utilisées. Le glycérol (lorsqu’il est utilisé) préserve la membrane et doit être retiré avant utilisation. Tremper la membrane pendant trois heures dans de l’eau déminéralisée, puis bien rincer avec de l’eau courante. Spectra/Por™ 5 est renforcé par une couche de papier poreux, pour donner une membrane épaisse et rigide à utiliser dans des environnements de cisaillement élevé.
- Spectra/Por™ 1, 2, 3, 4, 5, fourni sec avec du glycérol
- Spectra/Por™ 6, pré-humidifié, fourni dans de l’azoture de sodium à 0,1 %
- Spectra/Por™ 7, prétraité pour réduire les contaminants à l’état de traces fournis dans de l’azoture de sodium à 0,1 %
Spécification
Spécification
| Type de produit | Membrane de tubulure régénérée |
| MWCO | 8 kd |
| Matériau | Cellulose |
| Diamètre (métrique) | 11,5 mm |
| Longueur (métrique) | 10 m |
| Capacité (métrique) | 1,1 ml/cm |
| Couleur | Transparent |
| Plage de températures (métrique) | 60°C |
| Quantité | 1 de chaque |
| À utiliser avec (application) | Pour la séparation moléculaire, les études sur la liaison protéique, l’élimination et le dessalage d’électrolytes |