Learn More
Thermo Scientific™ Spectra™ Multicolor Broad Range Protein Ladder
Étalon de protéines à 4 couleurs contenant 10 protéines précolorées (10 à 260 kDa) à utiliser comme étalons de taille pour l’électrophorèse sur gel et le transfert Western.
213.00€ - 816.00€
Spécification
Méthode de détection | Colorimétrique, fluorescence dans le proche IR (700 nm), fluorescence RVB (555 nm) |
---|---|
Compatibilité du gel | Gels Bolt™ Bis-Tris Plus, gels Novex™ Tricine, gels Novex™ Tris-Glycine, gels NuPAGE™ Bis-Tris, gels NuPAGE™ Tris-Acétate, gels SDS-PAGE |
Poids moléculaire | 260, 140, 100, 70, 50, 40, 35, 25, 15, 10 kDa |
Number of Markers | 10 |
Gamme de produits | Spectra™ |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11842124
|
Thermo Scientific™
26634 |
2 x 250 μl |
213.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11862124
|
Thermo Scientific™
26623 |
10 x 250°µl |
816.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
L’échelle de protéines à plage étendue et à spectres multicolores Thermo Scientific™ est un étalon de protéines à 4 couleurs contenant 10 protéines précolorées (10 à 260 kDa) à utiliser comme étalons de taille pour l’électrophorèse sur gel et le transfert Western.
Ce marqueur MW de protéines pré-coloré est conçu pour surveiller la progression de l’électrophorèse du gel de polyacrylamide SDS, afin d’évaluer l’efficacité du transfert sur membranes en PVDF, nylon et nitrocellulose, et pour estimer la dimension approximative des protéines séparées qui ont été rendues visibles grâce aux colorations du gel ou aux réactifs de détection du transfert Western. Quatre chromophores différents (bleu, orange, vert et rose) sont liés aux différentes protéines constituantes, produisant une échelle à couleurs vives avec un schéma facile à retenir.Points clés :
Gamme de tailles : 10 protéines s’étendant de 10 à 260 kDa
- Multicolore – quatre couleurs différentes pour une affectation bande-taille sans ambiguïté
- Prêt à l’emploi – fourni dans un tampon de chargement pour charge directe sur les gels ; inutile de faire bouillir
- Bandes nettes – bandes à code couleur d’intensité similaire pour une visualisation aisée
- Soumis à un test de qualité – chaque lot est évalué par SDS-PAGE et transfert Western
- Compatible avec les membranes – les bandes colorées se transfèrent aux membranes pour le transfert Western
Comprend :
Protéines colorées aux colorants dans 62,5 mM de Tris-H3PO4 (pH 7,5 à 25°C), 1 mM EDTA, 2 % SDS, 10 mM DTT, 1 mM NaN3 et 33 % de glycérol.
Recommandé dans les cas suivants :
Surveillance de la migration des protéines pendant l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide SDS ; surveillance du transfert des protéines sur les membranes après transfert Western ; estimation de la taille des protéines sur gels de polyacrylamide SDS et les transferts Western
Spécification
Colorimétrique, fluorescence dans le proche IR (700 nm), fluorescence RVB (555 nm) | |
260, 140, 100, 70, 50, 40, 35, 25, 15, 10 kDa | |
Spectra™ | |
10 à 260 kDa |
Gels Bolt™ Bis-Tris Plus, gels Novex™ Tricine, gels Novex™ Tris-Glycine, gels NuPAGE™ Bis-Tris, gels NuPAGE™ Tris-Acétate, gels SDS-PAGE | |
10 | |
Échelle de protéines | |
4 couleurs : bleu, orange, vert, rose |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.