Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité Smoke Viper
Click to view available options
:
Revêtement des verres : Anti-rayures
Description
- Couleur fumée.
- Branches réglables.
- Technologie approuvée pour une utilisation continue et qualité optique parfaite certifiée.
- Revêtement anti-rayures.
- Protection UVA / UVB à 99,9 %.
- La protection des verres et de la monture contre les chocs à faible énergie résiste à une bille de 6 mm, 0,86 g à 45 m/s (protection maximale pour les lunettes).
- Protection des verres et de la monture contre les particules à grande vitesse à des températures extrêmes.
- Protection des montures contre les risques quotidiens, y compris la chute des lunettes de protection sur le sol, le vieillissement par exposition à la lumière, l’exposition à la chaleur ou à la corrosion.
- Certificat de la norme européenne CE disponible.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certificat de la norme européenne CE disponible. |
| Revêtement de la lentille | Anti-rayures |
| Type de produit | Viper pour lunettes |
| Comprend | Cordon réglable |
| Nb par paquet | 1paire |
| Style des branches | Réglable |
| Poids (métrique) | 27 g |