Learn More
Epredia™ Platines de positionnement des échantillons pour séries HM 520, 525, 550 et 560
Utilisez les platines de positionnement des échantillons Epredia™ pour les séries Epredia™ HM 520, 525, 550 et 560 avec les cryostats HM 520, 525, 550 et 560.
Marque: Epredia™ 715230
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Utilisez les platines de positionnement des échantillons Thermo Scientific™ pour les séries Thermo Scientific™ HM 520, 525, 550 et 560 avec les cryostats HM 520, 525, 550 et 560.
Spécification
40 mm | |
Platines de positionnement des échantillons | |
Pour les séries HM 520 et 525 |