Learn More
VEE GEE Specific Gravity Hydrometer with Thermometer
The Precision Specific Gravity Hydrometer is equipped with an integrated thermometer that allows for accurate temperature corrections during calculations.
67.15€ - 72.85€
Spécification
Type | Densimètre de gravité spécifique |
---|---|
Plage de températures (métrique) | -7°C to +66°C |
Temperature of Standardization | 15.5°C (60°F) |
Code produit | Marque | Plage de densité relative | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de densité relative | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17836553
|
VEE GEE
6603TS-1 |
1,000 à 1,220 |
67.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17846553
|
VEE GEE
6602TS-7 |
1,000 à 1,070 |
72.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17846613
|
VEE GEE
6602TS-8 |
1,060 à 1,130 |
67.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Subdivisions: 0.001
- Calibration for use at 15.5°C/60°F
- Approx. Length: 305 mm
- Thermometer Range: 20 to 150°F
- Thermometer Subdivision: 2°F
- Thermometer Liquid Fill: SafetyBLUE
Spécification
Densimètre de gravité spécifique | |
-7°C to +66°C | |
15.5°C (60°F) |