Learn More
3M™ Masque anti-particules spécialisé 9922
Click to view available options
:
Couleur : Gris
Description
- Fournit une protection FFP2 (NPF 12) contre les poussières, les brouillards, l’ozone et les gaz
- La couche de carbone activée permet de réduire les odeurs indésirables
- La valve 3M™ Cool Flow™ permet de réduire l’accumulation de chaleur
- La forme convexe, le pince-nez et la double sangle permettent un ajustement confortable sur des visages de différentes tailles
- La conception légère en forme de coupe est robuste et résistante aux chocs
- Les bandeaux tressés avec code couleur permettent d’identifier le niveau de protection offert : bleu pour FFP2
- Conçu pour bien s’adapter aux produits de protection oculaire et auditive 3M™
- S’adapte à des visages de différentes tailles grâce à sa forme convexe, au pince-nez et la conception à double sangle
Spécification
Spécification
| Couleur | Gris |
| Type de filtre | Niveau de protection FFP2 |
| Type de produit | Masque de protection contre les particules spécialisées |
| Avec soupape d’expiration | Oui |
| Résistant à | <Hgv pour l’ozone, jusqu’à 10 Hgv pour les particules |
| Stérilité | Non-sterile |
| FDA Cleared Surgical Mask | No |