Learn More
3M™ Respirateur spécialisé Aura™, série 9300
Click to view available options
Efficacité de filtre:
FFP1
FFP2
FFP3
Avec soupape d’expiration:
Non
Oui
Couleur:
Blanc
Bleu
Bleu, Noir
Gris
Conditionnement:
10 pièces
180 pièces
20 pièces
Description
S’adapte à diverses formes et tailles de visage
- Technologie de filtration à faible résistance respiratoire pour faciliter la respiration
- La conception ingénieuse à trois panneaux permet un plus grand mouvement du visage pendant la parole pour un port plus confortable
- Panneau supérieur gaufré permettant de réduire la formation de buée sur les lunettes
- Panneau nasal sculpté pour une meilleure compatibilité avec les lunettes
- Languette de menton innovante pour faciliter l’enfilage et l’ajustement du respirateur sur le visage
- Fourni dans un emballage hygiénique pour protéger le respirateur de la contamination avant utilisation, il permet également un stockage pratique et une distribution sur le lieu de travail.
- La vanne Cool Flow™ réduit l’accumulation de chaleur pour offrir aux travailleurs une protection confortable, même dans des conditions chaudes et humides
Spécification
Spécification
| Facteur de protection assigné (APF) | 10 |
| Certifications / conformité (Europe) | EN149:2001 + A1:2009 |
| Code couleur | Rouge |
| Couleur | Blanc |
| Design Type | Cup/Molded |
| Jetable | Single-use |
| Type de produit | Masque de protection contre les particules spécialisées |
| Dimensions | Standard |
| Avec soupape d’expiration | Oui |
| Efficacité de filtre | FFP3 |
| Afficher plus |