Learn More
asecos™ Absorbants spéciaux coussin
Efficace pour les acides, des bases, des produits chimiques agressifs et des huiles
Marque: asecos™ 9916
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Très forte résistance
- Adapté pour une utilisation fréquente et durable
- Résistance élevée aux abrasions, surface à faible peluchage
- Grande capacité d’absorption (jusqu’à 16 fois son poids)
- Léger — pour les petites fuites et à un usage préventif
- Épais — pour les grosses fuites ou l’absorption des fl aques
Spécification
Jaune | |
Chemical Sorbent Pillow | |
460.00 mm | |
460.00 mm | |
5 kg |
Heavy-duty Cloth | |
18.11 in. | |
18.11 in. | |
11.02 lb. |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
asecos™ Absorbants spéciaux coussin > Width: 46 cm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu