Learn More
Hellma™ Cuve de type macro-cellule 6030-OG en verre optique spécial
Conçues pour maintenir des échantillons lors d’expériences de spectroscopie et d’analyse optique. Les cuves de type macro-cellule en verre optique spécial 6030-OG Hellma™ sont fabriquées à partir de SCHOTT DESAG™, un verre en crown incolore et très transparent sous forme de panneaux avec des surfaces polies au feu.
Marque:  Hellma™ 6030-40-10
Code produit. 10015110
  • 109.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Longueur d’onde de 360 à 2500 nm
  • Pour les mesures photométriques et colorimétriques
Spécification
Spécification
Macro cellule d’absorption
Verre optique spécial
40 mm
45 mm
Pour les mesures photométriques et colorimétriques
14 000 μL
9,5mm
360 à 2500 nm
12,5mm
Rectangulaires